Läs mer
N-acetyl-L-fenylalanin, TRC
Produktkod. 30310812
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30310812 1 g
1 options
Produktkod. 30310812 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1879151G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-phenylalanine
CAS 2018-61-3
Molekylformel C11H13NO3
Kvantitet 1 g
Synonym (+)-N-Acetyl-L-phenylalanine, (+)-N-Acetylphenylalanine, (2S)-2-(Acetylamino)-3-phenylpropanoic Acid, (S)-2-(Acetylamino)-3-phenylpropanoic Acid, Acetyl-L-phenylalanine, Acetylphenylalanine, L-(+)-N-Acetylphenylalanine, L-N-Acetylphenylalanine, N-Acetyl-(S)-phenylalanine, N-Acetyl-L-phenylalanine, N-Acetylphenylalanine, NAF, NSC 45699
InChI formel InChI=1S/C11H13NO3/c1-8(13)12-10(11(14)15)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t10-/m0/s1
LEDER CC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-acetamido-3-fenylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 207.23
Formel vikt 207.0895