Läs mer
N-Acetyl-L-phenylalanyl-3,5-diiodo-L-tyrosine, 95%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-L-phenylalanyl-3, 5-diiodo-L-tyrosine |
| CAS | 3786-08-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 250 mg |
| Molekylvikt (g/mol) | 622.2 |
| Procent renhet | 95% |
| Fysisk form | Crystals or Crystalline Powder |