Läs mer
N-Acetyl-L-prolin, TRC
Produktkod. 30322324
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30322324 10 g
1 options
Produktkod. 30322324 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA18759010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-proline
CAS 68-95-1
Molekylformel C7H11NO3
Kvantitet 10 g
Synonym 1-Acetyl-L-proline, (S)-(-)-N-Acetylproline, (S)-1-Acetylpyrrolidine-2-carboxylic Acid, (S)-N-Acetylproline, 1-Acetylproline, L-N-Acetylproline, N-Acetylproline, NSC 280718
InChI formel InChI=1S/C7H11NO3/c1-5(9)8-4-2-3-6(8)7(10)11/h6H,2-4H2,1H3,(H,10,11)/t6-/m0/s1
LEDER CC(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-1-acetylpyrrolidin-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 157.17
Formel vikt 157.0739