Läs mer
N-Acetyl-L-prolin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-L-proline |
| CAS | 68-95-1 |
| Molekylformel | C7H11NO3 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 1-Acetyl-L-proline, (S)-(-)-N-Acetylproline, (S)-1-Acetylpyrrolidine-2-carboxylic Acid, (S)-N-Acetylproline, 1-Acetylproline, L-N-Acetylproline, N-Acetylproline, NSC 280718 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO3/c1-5(9)8-4-2-3-6(8)7(10)11/h6H,2-4H2,1H3,(H,10,11)/t6-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-1-acetylpyrrolidin-2-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.17 |
| Formel vikt | 157.0739 |