missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetyl-L-serine-2,3,3-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-L-serine-2,3,3-d3 |
| CAS | 2230887-17-7 |
| Molekylformel | C5 D3 H6 N O4 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | N-Acetyl-L-serine-2,3,3-d3, N-Acetyl-L-serine-α,β,β-D3, N-Acetyl-L-serine-d3, (2 S)-2-Acetamido-3-hydroxypropanoic-2,3,3-d3 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H9NO4/c1-3(8)6-4(2-7)5(9)10/h4,7 H,2H2,1H3,(H,6,8)(H,9,10)/t4-/m0/s1/i2D2,4 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(O)[C@]([2 H])(NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2 S)-2-acetamido-2,3,3-trideuterio-3-hydroxypropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.1478 |
| Formel vikt | 150.072 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?