Läs mer
N-Acetyl-L-serine-2,3,3-d3, TRC
Produktkod. 30324063
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30324063 5 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30324063 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1922345MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-serine-2,3,3-d3
CAS 2230887-17-7
Molekylformel C5 D3 H6 N O4
Kvantitet 5 mg
Synonym N-Acetyl-L-serine-2,3,3-d3
InChI formel InChI=1S/C5H9NO4/c1-3(8)6-4(2-7)5(9)10/h4,7H,2H2,1H3,(H,6,8)(H,9,10)/t4-/m0/s1/i2D2,4D
LEDER [2H]C([2H])(O)[C@]([2H])(NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-acetamido-2,3,3-trideuterio-3-hydroxypropanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 150.1478
Formel vikt 150.072
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.