Läs mer
N-acetyl-L-tryptofan, 99 %
Produktkod. 15446199
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15446199 25 g 25g
15436199 5 g 5g
15456199 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15446199 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64096.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1218-34-4 | C13H14N2O3 | 246,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1218-34-4
Molekylformel C13H14N2O3
Molekylvikt (g/mol) 246.27
MDL-nummer MFCD00065976
InChI-nyckel DZTHIGRZJZPRDV-LBPRGKRZSA-N
Synonym n-acetyl-l-tryptophan, ac-trp-oh, acetyl-l-tryptophan, acetyltryptophan, acetyl-l-trp, ac-try, s-n-acetyltryptophan, unii-u9264t8oae, tryptophan, n-acetyl, s-2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid
PubChem CID 700653
ChEBI CHEBI:74640
IUPAC-namn (2S)-2-acetamido-3-(lH-indol-3-yl)propansyra
LEDER CC(=O)N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-tryptophan
Smältpunkt 186 °C
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Formel vikt 246.3
Optisk rotation +26° (c=1 i 1 N NaOH)
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.