Läs mer
N-acetyl-L-tryptofanmetylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15482839
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15482839 5 g 5g
15492839 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15482839 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66937.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2824-57-9 | C14H16N2O3 | 260.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2824-57-9
Molekylformel C14H16N2O3
Molekylvikt (g/mol) 260.29
MDL-nummer MFCD00022759
InChI-nyckel XZECNVJPYDPBAM-ZDUSSCGKSA-N
Synonym methyl n-acetyl-l-tryptophanate, ac-trp-ome, methyl acetyltryptophanate, l-tryptophan, n-acetyl-, methyl ester, unii-mup4y18zq5, n-acetyltryptophan methyl ester, n-acetyl-l-tryptophan methyl ester, mup4y18zq5, methyl 2s-2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoate, l-tryptophan,n-acetyl-, methyl ester
PubChem CID 102337
IUPAC-namn metyl (2S)-2-acetamido-3-(lH-indol-3-yl)propanoat
LEDER COC(=O)[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)NC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-tryptophan methyl ester
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Formel vikt 260.29
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.