Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-L-tyrosin, 99 %
Produktkod. 11443547
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443547 10 g 10g
11453547 50 g 50g
11463547 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443547 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A17307.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 537-55-3 | C11H13NO4 | 223.23 g/mol
N-acetyl-L-tyrosin är involverat i katekolaminproduktion. Det kan användas som en cellodlingsmediakomponent i kommersiell biotillverkning av terapeutiska rekombinanta proteiner och monoklonala antikroppar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Acetyl-L-tyrosin är involverat i katekolaminproduktion. Det kan användas som en cellodlingsmediakomponent i kommersiell biotillverkning av terapeutiska rekombinanta proteiner och monoklonala antikroppar.
Löslighet Löslig i vatten (25
mg/ml) och etanol.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 537-55-3
Molekylformel C11H13NO4
Molekylvikt (g/mol) 223.23
MDL-nummer MFCD00037190
InChI-nyckel CAHKINHBCWCHCF-UEQNJFAPNA-N
Synonym n-acetyl-l-tyrosine, ac-tyr-oh, acetyl-l-tyrosine, n-acetyl-tyrosine, n-acetyltyrosine, acetyl tyrosine, l-n-acetyltyrosine, tyrosine, n-acetyl, l-tyrosine, n-acetyl, unii-da8g610zo5
PubChem CID 68310
ChEBI CHEBI:21563
IUPAC-namn (2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxifenyl)propansyra
LEDER CC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-tyrosine
Smältpunkt 150°C to 151°C
Beilstein 2697172
Löslighetsinformation Soluble in water (25mg/ml),and ethanol.
Kvantitet 10 g
Formel vikt 223.23
Optisk rotation +58° (c=5 in Ethanol)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.