missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetyl-L-tyrosine Amide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-L-tyrosine Amide |
| CAS | 1948-71-6 |
| Molekylformel | C11H14N2O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (alphaS)-alpha-(Acetylamino)-4-hydroxybenzenepropanamide, L-alpha-Acetamido-p-hydroxyhydrocinnamamide, N-Acetyl-4-hydroxy-L-phenylalaninamide, N-Acetyl-L-tyrosinamide, NAYA, Ac-L-Tyr-NH2 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O3/c1-7(14)13-10(11(12)16)6-8-2-4-9(15)5-3-8/h2-5,10,15H,6H2,1H3,(H2,12,16)(H,13,14)/t10-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N |
| IUPAC-namn | (2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.24 |
| Formel vikt | 222.1004 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?