Läs mer
N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate, 97%
Produktkod. 11464643
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464643 25 g 25g
11454643 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11464643 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11577.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 36546-50-6 | C13H19NO5 | 269.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36546-50-6
Molekylformel C13H19NO5
Molekylvikt (g/mol) 269.30
MDL-nummer MFCD00149093
InChI-nyckel YWAVLHZJMWEYTA-HVPILOLGNA-N
Synonym n-acetyl-l-tyrosine ethyl ester monohydrate, ethyl n-acetyl-l-tyrosinate hydrate, ac-tyr-oet.h2o, atee, ethyl 2s-2-acetamido-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrate, n-acetyl-l-tyrosineethylestermonohydrate, n-acetyltyrosine ethyl ester monohydrate, ksc491m4n, n-acetyl tyrosine ethyl ester mono hydrate, acetyl-l-tyrosine ethyl ester hydrate
PubChem CID 2723594
IUPAC-namn etyl (2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxifenyl)propanoat;hydrat
LEDER O.CCOC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate
Smältpunkt 80°C to 81°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 269.30 (251.28 Anhydrous)
Känslighet Moisture sensitive
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.