Läs mer
N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate, 99%
Produktkod. 10336020 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10336020 1 g Glasflaska 1g
10785161 10 g Glasflaska 10g
10761355 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10336020 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 102750010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 36546-50-6 | C13H19NO5 | 269.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36546-50-6
Molekylformel C13H19NO5
Molekylvikt (g/mol) 269.30
MDL-nummer MFCD00149093
InChI-nyckel YWAVLHZJMWEYTA-HVPILOLGNA-N
Synonym n-acetyl-l-tyrosine ethyl ester monohydrate, ethyl n-acetyl-l-tyrosinate hydrate, ac-tyr-oet.h2o, atee, ethyl 2s-2-acetamido-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrate, n-acetyl-l-tyrosineethylestermonohydrate, n-acetyltyrosine ethyl ester monohydrate, ksc491m4n, n-acetyl tyrosine ethyl ester mono hydrate, acetyl-l-tyrosine ethyl ester hydrate
PubChem CID 2723594
IUPAC-namn etyl (2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxifenyl)propanoat;hydrat
LEDER O.CCOC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 80°C to 81°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel 4-(HO)C6H4CH2CH(NHCOCH3)CO2C2H5·H2O
Kvantitet 1 g
Specifik rotation + 23
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: soluble in hot water,soluble in ethanol
Formel vikt 269.29
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.