Läs mer
N-Acetyl-L-tyrosine, TRC
Produktkod. 30179083
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179083 50 g
30179358 10 g
30179495 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179083 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA18973550G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 537-55-3
Molekylformel C11 H13 N O4
Molekylvikt (g/mol) 223.23
Synonym N-Acetyltyrosine, (2S)-2-(Acetylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, Tyrosine, N-acetyl-, L- (6CI,8CI), (+)-(2S)-2-(Acetylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, (2S)-2-Acetylamino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, L-N-Acetyltyrosine, N-Acetyl-L-tyrosine, N-Acetyltyrosine, NSC 10853, Tyr-Excel
IUPAC-namn (2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
LEDER CC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-tyrosine
Analyt- eller komponentnamn N-Acetyl-L-tyrosine
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C11H13NO4/c1-7(13)12-10(11(15)16)6-8-2-4-9(14)5-3-8/h2-5,10,14H,6H2,1H3,(H,12,13)(H,15,16)/t10-/m0/s1
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 50 g
Formel vikt 223.0845