Läs mer
N-Acetyl Memantine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl Memantine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23NO/c1-10(16)15-14-6-11-4-12(2,8-14)7-13(3,5-11)9-14/h11H,4-9H2,1-3H3,(H,15,16) |
| Formel vikt | 221.178 |