missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Acetyl Mesalazine-d3, TRC

Produktkod. 30325990
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30325990 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30325990 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1683222.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Acetyl Mesalazine methyl-d3
CAS 93968-79-7
Molekylformel C9 2H3 H6 N O4
Kvantitet 2.5 mg
Synonym 5-(Acetylamino-d3)-2-hydroxybenzoic Acid, 3-Carboxyparacetamol-d3, 5-Acetamidosalicylic Acid-d3, CJ 46A-d3, N-Acetylmesalamine-d3, N-(Acetyl-d3)-5-aminosalicylic Acid, NSC 54183-d3
InChI formel InChI=1S/C9H9NO4/c1-5(11)10-6-2-3-8(12)7(4-6)9(13)14/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)(H,13,14)/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])C(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)O
IUPAC-namn 2-hydroxy-5-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]benzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 198.19
Formel vikt 198.072
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.