Läs mer
N-Acetyl Mesalazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl Mesalazine |
| CAS | 51-59-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C9 H9 N O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-Acetaminosalicylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO4/c1-5(11)10-6-2-3-8(12)7(4-6)9(13)14/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)(H,13,14) |
| LEDER | CC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-acetamido-2-hydroxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.17 |
| Visa mer |