missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetyl Methionine Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetylmethionine Methyl Ester |
| CAS | 7451-74-3 |
| Molekylformel | C8 H15 N O3 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO3S/c1-6(10)9-7(4-5-13-3)8(11)12-2/h7H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10) |
| LEDER | COC(=O)C(CCSC)NC(=O)C |
| IUPAC-namn | methyl 2-acetamido-4-methylsulfanylbutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.27 |
| Formel vikt | 205.0773 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?