Läs mer
N-Acetyl Metoclopramide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Acetylamino)-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide |
| CAS | 5608-13-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C16 H24 Cl N3 O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 4-(Acetylamino)-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide, Metoclopramide Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24ClN3O3/c1-5-20(6-2)8-7-18-16(22)12-9-13(17)14(19-11(3)21)10-15(12)23-4/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H,18,22)(H,19,21) |
| LEDER | CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(NC(=O)C)cc1OC |
| IUPAC-namn | 4-acetamido-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 341.83 |
| Visa mer |