missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetyl-N-[2-(7-methoxy-1-naphthalenyl)ethyl]acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-N-[2-(7-methoxy-1-naphthalenyl)ethyl]acetamide |
| CAS | 1379005-34-1 |
| Molekylformel | C17 H19 N O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Agomelatine Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19NO3/c1-12(19)18(13(2)20)10-9-15-6-4-5-14-7-8-16(21-3)11-17(14)15/h4-8,11H,9-10H2,1-3H3 |
| LEDER | COc1ccc2cccc(CCN(C(=O)C)C(=O)C)c2c1 |
| IUPAC-namn | N-acetyl-N-[2-(7-methoxynaphthalen-1-yl)ethyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.34 |
| Formel vikt | 285.1365 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?