Läs mer
N-Acetyl-N-phenyl-2,6-dichloroaniline, Mikromol™
Beskrivning
N-Acetyl-N-phenyl-2,6-dichloroaniline
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-N-phenyl-2,6-dichloroaniline |
| CAS | 84803-53-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Acetyl-N-phenyl-2,6-dichloroaniline |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H11 Cl2 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N-Acetyl-N-phenyl-2,6-dichloroaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl2NO/c1-10(18)17(11-6-3-2-4-7-11)14-12(15)8-5-9-13(14)16/h2-9H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)N(c1ccccc1)c2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC-namn | N-(2,6-dichlorophenyl)-N-phenylacetamide |
| Visa mer |