Läs mer
N-acetyl-N'-fenylhydrazin, 98 %
Produktkod. 11497097
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497097 25 g 25g
11407107 100 g 100g
11417107 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497097 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14446.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 114-83-0 | C8H10N2O | 150,181 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 114-83-0
Molekylformel C8H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 150.181
MDL-nummer MFCD00008672
InChI-nyckel UICBCXONCUFSOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-2-phenylhydrazine, hydracetin, acetylphenylhydrazine, pyrodin, pyrodine, acetic acid, 2-phenylhydrazide, n-acetyl-n'-phenylhydrazine, n'-phenylacethydrazide, acetic acid phenylhydrazone, n 1-acetylphenylhydrazine
PubChem CID 8247
IUPAC-namn N'-fenylacetohydrazid
LEDER CC(=O)NNC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-N'-phenylhydrazine
Smältpunkt 128 °C till 131 °C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 742880
Formel vikt 150.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.