Läs mer
N-Acetyl-O-methyl-D-serine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-O-methyl-D-serine |
| CAS | 196601-67-9 |
| Molekylformel | C6H11NO4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-Acetyl-O-methyl-D-serine, (R)-2-(Acetylamino)-3-methoxypropionic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO4/c1-4(8)7-5(3-11-2)6(9)10/h5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m1/s1 |
| LEDER | COC[C@@H](NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-acetamido-3-methoxypropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.16 |
| Formel vikt | 161.0688 |