Läs mer
N-Acetyl Phentermine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl Phentermine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO/c1-10(14)13-12(2,3)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,13,14) |
| Formel vikt | 191.131 |