missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetyl-(+)-Pseudoephedrine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S,2S)-N-Acetylpseudoephedrine |
| CAS | 84472-25-3 |
| Molekylformel | C12 H17 N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (1S,2S)-N-Acetylpseudoephedrine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO2/c1-9(13(3)10(2)14)12(15)11-7-5-4-6-8-11/h4-9,12,15H,1-3H3/t9-,12+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@H]([C@@H](O)c1ccccc1)N(C)C(=O)C |
| IUPAC-namn | N-[(1S,2S)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl]-N-methylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.27 |
| Formel vikt | 207.1259 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?