Läs mer
N-Acetyl Retigabine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetylretigabine |
| CAS | 229970-68-7 |
| Molekylformel | C15 H16 F N3 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-Acetyl Retigabine, N-Acetylretigabine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16FN3O/c1-10(20)19-15-7-6-13(8-14(15)17)18-9-11-2-4-12(16)5-3-11/h2-8,18H,9,17H2,1H3,(H,19,20) |
| LEDER | CC(=O)Nc1ccc(NCc2ccc(F)cc2)cc1N |
| IUPAC-namn | N-[2-amino-4-[(4-fluorophenyl)methylamino]phenyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.31 |
| Formel vikt | 273.1277 |