missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Acetyl-S-(1,2-dichloroethenyl)-L-cysteine, TRC

Produktkod. 30134628
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134628 10 mg
30012337 5 mg
30003526 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134628 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA17358510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2148-31-4
Molekylformel C7H9Cl2NO3S
Molekylvikt (g/mol) 258.12
Synonym N-Acetyl-3-[(1,2-dichlorovinyl)thio]alanine, S-(1,2-dichlorovinyl)-L-cysteine, 1,2-DCVMA, NA-1,2-DCVC;
IUPAC-namn (2R)-2-acetamido-3-[(Z)-1,2-dichloroethenyl]sulfanylpropanoic acid
LEDER Cl/C=C(Cl)/SC[C@H](NC(C)=O)C(O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Acetyl-S-(1,2-dichloroethenyl)-L-cysteine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C7H9Cl2NO3S/c1-4(11)10-5(7(12)13)3-14-6(9)2-8/h2,5H,3H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)/b6-2+/t5-/m0/s1
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 256.968
Procent renhet >95%
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.