missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Acetyl-S-(1-cyano-2-hydroxyethyl)-L-cysteine Dicyclohexylamine Salt (Mixture of Diastereomers), TRC

Produktkod. 17993795
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17993795 10 mg
17972115 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17993795 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA17208010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1356930-89-6
Molekylformel C12 H23 N . C8 H12 N2 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 413.57
Synonym (2R)-2-Acetamido-3-(1-cyano-2-hydroxyethyl)sulfanylpropanoic acid, N-cyclohexylcyclohexanamine, N-Acetyl-S-(1-cyano-2-hydroxyethyl)-L-cysteine dicyclohexylamine salt, N-Acetyl-S-(1-cyano-2-hydroxyethyl)cysteine dicyclohexylamine salt
IUPAC-namn (2R)-2-acetamido-3-(1-cyano-2-hydroxy-ethyl)sulfanyl-propanoic acid;N-cyclohexylcyclohexanamine
LEDER CC(=O)N[C@@H](CSC(CO)C#N)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Acetyl-S-(1-cyano-2-hydroxyethyl)-L-cysteine Dicyclohexylamine Salt (Mixture of Diastereomers)
InChI formel InChI=1S/C12H23N.C8H12N2O4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-5(12)10-7(8(13)14)4-15-6(2-9)3-11/h11-13H,1-10H2;6-7,11H,3-4H2,1H3,(H,10,12)(H,13,14)/t;6?,7-/m.0/s1
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 413.2348
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.