missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetyl-S-(2,2-dichloroethenyl)-L-cysteine-13C,d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-S-(2,2-dichloroethenyl)-L-cysteine-13C,d3 |
| CAS | 1795787-09-5 |
| Molekylformel | C613CH6D3Cl2NO3S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | N-Acetyl-S-(2,2-dichlorovinyl)-L-cysteine-13C,d3, 2,2-DCVMA-13C,d3, NA-2,2-DCVC-13C,d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9Cl2NO3S/c1-4(11)10-5(7(12)13)2-14-3-6(8)9/h3,5H,2H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)/t5-/m0/s1/i1D3,4+1 |
| LEDER | O=[13C](C([2H])([2H])[2H])N[C@H](C(O)=O)CS/C=C(Cl)/Cl |
| IUPAC-namn | (2R)-3-(2,2-dichloroethenylsulfanyl)-2-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.13 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?