missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Acetyl-S-(2,5-dimethylbenzene)-L-cysteine-d3, TRC

Produktkod. 30328064
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30328064 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30328064 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA17377210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemiskt namn eller material N-Acetyl-S-(2,5-dimethylbenzene)-L-cysteine-d3
CAS 1331909-07-9
Molekylformel C13H14D3NO3S
Kvantitet 10 mg
Synonym N-Acetyl-S-(2,5-dimethylphenyl)-L-cysteine-d3, 2,5-DPMA-d3
InChI formel InChI=1S/C13H17NO3S/c1-8-4-5-9(2)12(6-8)18-7-11(13(16)17)14-10(3)15/h4-6,11H,7H2,1-3H3,(H,14,15)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i3D3
LEDER CC1=CC=C(C)C=C1SC[C@H](NC(C([2H])([2H])[2H])=O)C(O)=O
IUPAC-namn (2R)-3-(2,5-dimethylphenyl)sulfanyl-2-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 270.36
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.