Läs mer
N-Acetyl-S-(2-carboxyethyl)-L-cysteine Bis(dicyclohexylamine) Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-S-(2-carboxyethyl)-L-cysteine Bis(dicyclohexylamine) Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/2C12H23N.C8H13NO5S/c2*1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-5(10)9-6(8(13)14)4-15-3-2-7(11)12/h2*11-13H,1-10H2;6H,2-4H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)/t;;6-/m..0/s1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 597.4175 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |