missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Acetyl-S-(2-cyanoethyl)-L-cysteine Ammonium Salt, TRC

Produktkod. 30009391
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009391 25 mg
17937204 5 mg
17949484 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30009391 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA17208325MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 168208-30-8
Molekylformel C8H11N2O3S.H4N
Molekylvikt (g/mol) 233.29
Synonym N-Acetyl-S-(2-cyanoethyl)cysteine Ammonium Salt, S-(2-Cyanoethyl)mercapturic Acid Ammonium Salt;
IUPAC-namn ammonium;(2R)-2-acetamido-3-(2-cyanoethylsulfanyl)propanoate
LEDER [NH4+].CC(=O)N[C@@H](CSCCC#N)C(=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Acetyl-S-(2-cyanoethyl)-L-cysteine Ammonium Salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C8H12N2O3S.H3N/c1-6(11)10-7(8(12)13)5-14-4-2-3-9;/h7H,2,4-5H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13);1H3/t7-;/m0./s1
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 233.0834
Procent renhet >95%
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.