Läs mer
N-Acetyl-S-(2-hydroxyethyl-d4)-L-cysteine Dicyclohexylamine Salt, CDN
Produktkod. 30317951
Change view
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30317951 0.1 g 0.1g
30324742 0.05 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30317951 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND77360.1G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-S-(2-hydroxyethyl-d4)-L-cysteine dicyclohexylamine salt
CAS 1331894-57-5
Molekylformel C12 H23 N . C7 2H4 H9 N O4 S
Kvantitet 0.1 g
Synonym (2 R)-2-Acetamido-3-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)sulfanylpropanoic acid N-cyclohexylcyclohexanamine, N-Acetyl-3-[(2-hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)thio]-L-alanine dicyclohexylammonium salt, N-Acetyl-S-(2-hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)-L-cysteine dicyclohexylammonium salt, N-Acetyl-S-(2-hydroxyethyl)-L-cysteine-D4 (2-hydroxyethyl-1,1,2,2-D4) dicyclohexylammonium salt, N-Acetyl-S-(2-hydroxyethyl)cysteine-d4 dicyclohexylammonium salt, (2 R)-2-Acetamido-3-(2-hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)sulfanylpropanoic acid dicyclohexylamine, (2 R)-2-Acetamido-3-(2-hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)sulfanylpropanoic acid dicyclohexylamine, (2 R)-2-Acetamido-3-(2-hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)sulfanylpropanoic acid dicyclohexylamine
InChI formel InChI=1 S/C12H23N.C7H13NO4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-5(10)8-6(7(11)12)4-13-3-2-9/h11-13 H,1-10H2;6,9 H,2-4H2,1H3,(H,8,10)(H,11,12)/t;6-/m0.0/s1/i;2D2,3D2
LEDER [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])SC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
IUPAC-namn (2 R)-2-acetamido-3-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)sulfanylpropanoic acid;N-cyclohexylcyclohexanamine
Molekylvikt (g/mol) 392.59
Formel vikt 392.2647 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity