Läs mer
N-Acetyl-S-(2-hydroxyethyl-d4)-L-cysteine Dicyclohexylamine Salt, TRC
Produktkod. 30313372
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30313372 25 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30313372 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA17891225MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-S-(2-hydroxyethyl-d4)-L-cysteine dicyclohexylamine salt
CAS 1331894-57-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C12 H23 N . C7 2H4 H9 N O4 S
Kvantitet 25 mg
Synonym (2R)-2-Acetamido-3-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)sulfanylpropanoic acid N-cyclohexylcyclohexanamine, N-Acetyl-3-[(2-hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)thio]-L-alanine dicyclohexylammonium salt, N-Acetyl-S-(2-hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)-L-cysteine dicyclohexylammonium salt, N-Acetyl-S-(2-hydroxyethyl)-L-cysteine-D4 (2-hydroxyethyl-1,1,2,2-D4) dicyclohexylammonium salt, N-Acetyl-S-(2-hydroxyethyl)cysteine-d4 dicyclohexylammonium salt, S-(2-Hydroxyethyl-d4)-N-acetylcysteine dicyclohexylammonium salt, S-(β-Hydroxyethyl)mercapturic-d4 acid dicyclohexylammonium salt, (2R)-2-Acetamido-3-(2-hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)sulfanylpropanoic acid dicyclohexylamine
InChI formel InChI=1S/C12H23N.C7H13NO4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-5(10)8-6(7(11)12)4-13-3-2-9/h11-13H,1-10H2;6,9H,2-4H2,1H3,(H,8,10)(H,11,12)/t;6-/m.0/s1/i;2D2,3D2
LEDER [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])SC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
IUPAC-namn (2R)-2-acetamido-3-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)sulfanylpropanoic acid;N-cyclohexylcyclohexanamine
Molekylvikt (g/mol) 392.59
Formel vikt 392.2647