Läs mer
N-acetyl-S-(2-hydroxypropyl)cystein Dicyklohexylammoniumsalt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-S-(2-hydroxypropyl)cysteine dicyclohexylammonium salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23N.C8H15NO4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-5(10)3-14-4-7(8(12)13)9-6(2)11/h11-13H,1-10H2;5,7,10H,3-4H2,1-2H3,(H,9,11)(H,12,13)/t;5?,7-/m.0/s1 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 402.2552 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Rumstemperatur |