Läs mer
N-Acetyl-S-(3,4-dihydroxybutyl)-L-cysteine-d7 (Mixture of Diastereomers), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-S-(3,4-dihydroxybutyl)-L-cysteine-d7 (mixture of diastereomers) |
| CAS | 1240398-27-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C9 2H7 H10 N O5 S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 4-(N-Acetyl-L-cystein-S-yl)-1,2-dihydroxybutane-d7, DHBMA-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO5S/c1-6(12)10-8(9(14)15)5-16-3-2-7(13)4-11/h7-8,11,13H,2-5H2,1H3,(H,10,12)(H,14,15)/t7?,8-/m0/s1/i2D2,3D2,4D2,7D |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])SC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-acetamido-3-(1,1,2,2,3,4,4-heptadeuterio-3,4-dihydroxybutyl)sulfanylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.34 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?