Läs mer
N-Acetyl-S-(3,4-dihydroxybutyl)-L-cysteine (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-S-(3,4-dihydroxybutyl)-L-cysteine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO5S/c1-6(12)10-8(9(14)15)5-16-3-2-7(13)4-11/h7-8,11,13H,2-5H2,1H3,(H,10,12)(H,14,15)/t7?,8-/m0/s1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 251.0827 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |