missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetyl-S-(3,4-dimethylbenzene)-L-cysteine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-S-(3,4-dimethylbenzene)-L-cysteine-d3 |
| CAS | 1331892-61-5 |
| Molekylformel | C13H14D3NO3S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-Acetyl-S-(3,4-dimethylphenyl)-L-cysteine-d3, 3,4-DPMA-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO3S/c1-8-4-5-11(6-9(8)2)18-7-12(13(16)17)14-10(3)15/h4-6,12H,7H2,1-3H3,(H,14,15)(H,16,17)/t12-/m0/s1/i3D3 |
| LEDER | CC(C(C)=C1)=CC=C1SC[C@H](NC(C([2H])([2H])[2H])=O)C(O)=O |
| IUPAC-namn | (2R)-3-(3,4-dimethylphenyl)sulfanyl-2-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.36 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?