Läs mer
N-Acetyl-S-(3,4-dimethylbenzene)-L-cysteine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-S-(3,4-dimethylbenzene)-L-cysteine |
| CAS | 581076-72-4 |
| Molekylformel | C13 H17 N O3 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N-Acetyl-S-(3,4-dimethylphenyl)-L-cysteine, 3,4-DPMA |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO3S/c1-8-4-5-11(6-9(8)2)18-7-12(13(16)17)14-10(3)15/h4-6,12H,7H2,1-3H3,(H,14,15)(H,16,17)/t12-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@@H](CSc1ccc(C)c(C)c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-acetamido-3-(3,4-dimethylphenyl)sulfanylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.34 |
| Formel vikt | 267.0929 |