Läs mer
N-acetyl-S-(3-karboxy-2-propyl)-L-cysteindinatriumsalt (blandning av diastereomerer), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-S-(3-carboxy-2-propyl)-L-cysteine Disodium Salt (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1041285-62-4 |
| Molekylformel | C9 H13 N O5 S . 2 Na |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-Acetyl-S-(3-Carboxy-2-Propyl)-L-Cysteine Disodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO5S.2Na/c1-5(3-8(12)13)16-4-7(9(14)15)10-6(2)11;;/h5,7H,3-4H2,1-2H3,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);;/q;2*+1/p-2/t5?,7-;;/m0../s1 |
| LEDER | [Na+].[Na+].CC(CC(=O)[O-])SC[C@H](NC(=O)C)C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | disodium; 3-[(2R)-2-acetamido-2-karboxylatoetyl] sulfanylbutanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.25 |
| Formel vikt | 293.031 |