Läs mer
N-acetyl-S-(3-hydroxypropyl-1-metyl)-L-cystein, TRC
Produktkod. 30323511
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30323511 50 mg
1 options
Produktkod. 30323511 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA17841050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-S-(3-hydroxypropyl-1-methyl)-L-cysteine
CAS 100496-03-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C9H17NO4S
Kvantitet 50 mg
Synonym (R)-Methyl 2-acetamido-3-((3-hydroxypropyl)thio)propanoate
LEDER COC(=O)[C@H](CSCCCO)NC(=O)C
Molekylvikt (g/mol) 235.3
Formel vikt 235.0878