missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Acetyl-S-allyl-L-cysteine, TRC

Produktkod. 17981615
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17981615 25 mg
17983635 5 mg
17941055 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17981615 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA16810025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 23127-41-5
Molekylformel C8 H13 N O3 S
Molekylvikt (g/mol) 203.26
Synonym N-Acetyl-S-2-propen-1-yl-L-cysteine, L-N-Acetyl-3-(allylthio)alanine, Allylmercapturic Acid, S-Allylmercapturic Acid
IUPAC-namn (2R)-2-acetamido-3-allylsulfanyl-propanoic acid
LEDER CC(=O)N[C@@H](CSCC=C)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Acetyl-S-allyl-L-cysteine
InChI formel InChI=1S/C8H13NO3S/c1-3-4-13-5-7(8(11)12)9-6(2)10/h3,7H,1,4-5H2,2H3,(H,9,10)(H,11,12)/t7-/m0/s1
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 203.0616
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.