Läs mer
N-acetyl-S-benzyl-L-cystein, TRC
Produktkod. 30133160
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133160 25 mg
17973025 10 mg
17993955 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133160 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA16842825MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19542-77-9
Molekylformel C12 H15 N O3 S
Synonym Alanin, N-acetyl-3-(benzyltio)-, L- (8CI) ∣N-Acetyl-S-(fenylmetyl)-L-cystein∣(R)-2-acetamido-3-(benzyltio)propansyra∣, benzylmerkaptursyra∣, N-Acetyl-S-benzyl-L-cystein∣, N-Acetyl-S-benzylcystein∣, S-Bensenyl-(R)-merkaptursyra∣, S-Bensenyl-N-acetyl-L-cystein∣, S-Bensyl-N-acetylcystein
Specifikationer
Formatera Snyggt
Molekylvikt (g/mol) 253.32
Produkttyp Övrigt
MDL-nummer MFCD00038237
InChI-nyckel BJUXDERNWYKSIQ-NSHDSACASA-N
LEDER CC(=O)N[C@@H](CSCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
IUPAC-namn (2R)-3-(benzylsulfanyl)-2-acetamidopropanoic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet >95% (HPLC)
Kvantitet 25 mg
Kemiskt namn eller material N-acetyl-S-benzyl-L-cystein