missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Acetyl-S-(carbamoylethyl)-L-cysteine, TRC

Produktkod. 17944275
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17944275 1 g
17940985 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17944275 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1718701G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 81690-92-8
Molekylformel C8 H14 N2 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 234.27
Synonym L-Cysteine, N-acetyl-S-(3-amino-3-oxopropyl)-, N-Acetyl-S-(3-amino-3-oxopropyl)-L-cysteine, (R)-2-Acetamido-3-((3-amino-3-oxopropyl)thio)propanoic acid, N-Acetyl-S-(2-carbamoylethyl)-L-cysteine
IUPAC-namn (2R)-2-acetamido-3-(3-amino-3-oxopropyl)sulfanylpropanoic acid
LEDER CC(=O)N[C@@H](CSCCC(=O)N)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Acetyl-S-(carbamoylethyl)-L-cysteine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C8H14N2O4S/c1-5(11)10-6(8(13)14)4-15-3-2-7(9)12/h6H,2-4H2,1H3,(H2,9,12)(H,10,11)(H,13,14)/t6-/m0/s1
Kvantitet 1 g
Formel vikt 234.0674
Procent renhet >95%
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.