missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetyl-S-methyl-L-cysteine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-S-methyl-L-cysteine-d3 |
| CAS | 1279039-06-3 |
| Molekylformel | C6H8D3NO3S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | S-Methylmercapturic Acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO3S/c1-4(8)7-5(3-11-2)6(9)10/h5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m0/s1/i2D3 |
| LEDER | O=C(O)[C@@H](NC(C)=O)CSC([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | (2R)-2-acetamido-3-(trideuteriomethylsulfanyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.24 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?