Läs mer
N-Acetyl-S-methyl-L-cysteine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-S-methyl-L-cysteine |
| CAS | 16637-59-5 |
| Molekylformel | C6 H11 N O3 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO3S/c1-4(8)7-5(3-11-2)6(9)10/h5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m0/s1 |
| LEDER | CSC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-acetamido-3-methylsulfanylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.22 |
| Formel vikt | 177.046 |