Läs mer
N-Acetyl-S-[N-(2-phenylethyl)thiocarbamoyl]-L-cysteine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-S-[N-(2-phenylethyl)thiocarbamoyl]-L-cysteine |
| CAS | 131918-97-3 |
| Molekylformel | C14 H18 N2 O3 S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O3S2/c1-10(17)16-12(13(18)19)9-21-14(20)15-8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12H,7-9H2,1H3,(H,15,20)(H,16,17)(H,18,19)/t12-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@@H](CSC(=S)NCCc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-acetamido-3-(2-phenylethylcarbamothioylsulfanyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.43 |
| Formel vikt | 326.0759 |