Läs mer
N-Acetyl-S-(N-methylcarbamoyl)-L-cysteine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-S-(N-methylcarbamoyl)-L-cysteine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12N2O4S/c1-4(10)9-5(6(11)12)3-14-7(13)8-2/h5H,3H2,1-2H3,(H,8,13)(H,9,10)(H,11,12) |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 220.0518 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |