missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Acetyl-S-propyl-L-cysteine, TRC

Produktkod. 30179851
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179851 10 mg
30179784 50 mg
30179840 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30179851 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA16803510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 14402-54-1
Molekylformel C8 H15 N O3 S
Molekylvikt (g/mol) 205.27
Synonym L-Cysteine, N-acetyl-S-propyl- (9CI, ACI), Alanine, N-acetyl-3-(propylthio)- (6CI, 7CI), Alanine, N-acetyl-3-(propylthio)-, L- (8CI), N-Acetyl-S-propyl-L-cysteine (ACI), (R)-2-Acetamido-3-(propylthio)propanoic acid, Propylmercapturic acid, (2R)-2-Acetamido-3-(propylsulfanyl)propanoic acid
IUPAC-namn (2R)-2-acetamido-3-propylsulfanylpropanoic acid
LEDER CCCSC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Acetyl-S-propyl-L-cysteine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C8H15NO3S/c1-3-4-13-5-7(8(11)12)9-6(2)10/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12)/t7-/m0/s1
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 205.0773
Procent renhet >95%
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.