Läs mer
N-Acetyl-S-(trichlorovinyl)-L-cysteine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-S-(trichlorovinyl)-L-cysteine-d3 |
| CAS | 1346616-95-2 |
| Molekylformel | C7H5D3Cl3NO3S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N-(Acetyl-d3)-S-(1,2,2-trichloroethenyl)-L-cysteine, N-Ac-TCVC-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8Cl3NO3S/c1-3(12)11-4(7(13)14)2-15-6(10)5(8)9/h4H,2H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14)/t4-/m0/s1/i1D3 |
| LEDER | Cl/C(SC[C@H](NC(C([2H])([2H])[2H])=O)C(O)=O)=C(Cl)\Cl |
| IUPAC-namn | (2R)-3-(1,2,2-trichloroethenylsulfanyl)-2-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.59 |