Läs mer
N-Acetyl-S-(trichlorovinyl)-L-cysteine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-S-(trichlorovinyl)-L-cysteine |
| CAS | 111348-61-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7 H8 Cl3 N O3 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N-Acetyl-S-(1,2,2-trichloroethenyl)-L-cysteine, N-Ac-TCVC |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8Cl3NO3S/c1-3(12)11-4(7(13)14)2-15-6(10)5(8)9/h4H,2H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14) |
| LEDER | CC(=O)NC(CSC(=C(Cl)Cl)Cl)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-acetamido-3-(1,2,2-trichloroethenylsulfanyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.57 |
| Visa mer |